2-Bromo-1-(2-cyclopropylphenyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR55674-1G
OR55674-250MG
APOSOR55674-1GEA
3110
CZK
APOSOR55674-1G
APOSOR55674-250MG
2-Bromo-1-(2-cyclopropylphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(2-cyclopropylphenyl)ethanone
Vzorec:
C₁₁H₁₁BrO MW: 239.108 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD29040961 CAS číslo: 1936493-49-0 UN: 3265 ADR: 8 III |