2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR55673-1G
OR55673-250MG
APOSOR55673-1GEA
3110
CZK
APOSOR55673-1G
APOSOR55673-250MG
2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
Vzorec:
C₁₁H₁₁BrO Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD20484207 CAS číslo: 627463-23-4 UN: 3265 ADR: 8,III |