Tisk…
2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55672-1G OR55672-250MG
APOSOR55672-1GEA 3110 CZK
APOSOR55672-1G APOSOR55672-250MG
2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
Vzorec: C₁₁H₁₁BrO
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD29040962
CAS číslo: 1934754-00-3
UN: 3265
ADR: 8,III