Tisk…
(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55671-1G OR55671-250MG
APOSOR55671-1GEA 12140 CZK
APOSOR55671-1G APOSOR55671-250MG
(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Vzorec: C₅H₇NO₂
MW: 113,115 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16556111
CAS číslo: 874821-67-7