Tisk…
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55665-1G OR55665-250MG
APOSOR55665-1GEA 15710 CZK
APOSOR55665-1G APOSOR55665-250MG
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₉BrO
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD24715363
CAS číslo: 1043871-14-2