Tisk…
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55664-1G OR55664-250MG
APOSOR55664-1GEA 5060 CZK
APOSOR55664-1G APOSOR55664-250MG
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₉BrO
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD31700417
CAS číslo: 2386858-57-5