Tisk…
N-(4-Bromo-5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55663-1G OR55663-5G
APOSOR55663-1GEA 11180 CZK
APOSOR55663-1G APOSOR55663-5G
N-(4-Bromo-5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
N-(4-Bromo-5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Vzorec: C₆H₇BrN₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29761446
CAS číslo: 1934494-58-2