Tisk…
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55661-1G OR55661-250MG OR55661-500MG
APOSOR55661-1GEA 5960 CZK
APOSOR55661-1G APOSOR55661-250MG APOSOR55661-500MG
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
Vzorec: C₈H₄BrNO₃
MW: 242,026 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28098935
CAS číslo: 286836-13-3