Tisk…
2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55657-100MG OR55657-1G OR55657-250MG
APOSOR55657-100MGEA 16530 CZK
APOSOR55657-100MG APOSOR55657-1G APOSOR55657-250MG
2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid 95%
2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid
Vzorec: C₄H₉NO₃S
MW: 151,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28397370
CAS číslo: 1621962-49-9