Tisk…
4-Hydroxy-5-methyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55648-1G OR55648-250MG
APOSOR55648-1GEA 26880 CZK
APOSOR55648-1G APOSOR55648-250MG
4-Hydroxy-5-methyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indene 97%
4-Hydroxy-5-methyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indene
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23133365
CAS číslo: 575504-26-6