Tisk…
Methyl pent-4-ynoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Pentynoic acid methyl ester
OR55646-1G OR55646-250MG OR55646-5G OR55646-25G
APOSOR55646-1GEA 622 CZK
APOSOR55646-1G APOSOR55646-250MG APOSOR55646-5G APOSOR55646-25G
Methyl pent-4-ynoate
Methyl pent-4-ynoate
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112,127 g/mol
Bod varu: 141…142 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12025043
CAS číslo: 21565-82-2
UN: 3261
ADR: 8,III