Tisk…
5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55642-1G OR55642-250MG
APOSOR55642-1GEA 5390 CZK
APOSOR55642-1G APOSOR55642-250MG
5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole 97%
5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
When melted, may contain small amount of sediment
Vzorec: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,183 g/mol
Bod tání: 42…45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09702358
CAS číslo: 884507-16-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III