Tisk…
2-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55638-1G OR55638-250MG OR55638-5G
APOSOR55638-1GEA 3940 CZK
APOSOR55638-1G APOSOR55638-250MG APOSOR55638-5G
2-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 95%
2-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₁₁BrO₂
MW: 207.065 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11656452
CAS číslo: 141095-78-5
UN: 3261
ADR: 8 III