1,5-Dimethyl-4-bromopyrazole-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR55637-1G
OR55637-250MG
APOSOR55637-1GEA
16340
CZK
APOSOR55637-1G
APOSOR55637-250MG
1,5-Dimethyl-4-bromopyrazole-3-carbonitrile
1,5-Dimethyl-4-bromopyrazole-3-carbonitrile
Vzorec:
C₆H₆BrN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30478437 CAS číslo: 863751-81-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |