Tisk…
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55635-1G OR55635-250MG
APOSOR55635-1GEA 2200 CZK
APOSOR55635-1G APOSOR55635-250MG
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄BrClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04208738
CAS číslo: 190775-65-6