Tisk…
Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55633-1G OR55633-5G
APOSOR55633-1GEA 1540 CZK
APOSOR55633-1G APOSOR55633-5G
Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₆BrNO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11044971
CAS číslo: 959755-96-5