Tisk…
5-Benzyloxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Benzyloxy)-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indole-2-boronic acid, (5-(Benzyloxy)-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR5563-1G OR5563-5G
APOSOR5563-1GEA 1740 CZK
APOSOR5563-1G APOSOR5563-5G
5-Benzyloxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected 98%
5-Benzyloxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected
Vzorec: C₂₀H₂₂BNO₅
MW: 367.203 g/mol
Bod tání: 106…110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06659824
CAS číslo: 850568-62-6