Tisk…
2,6-Dibromobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55628-10G OR55628-1G OR55628-5G
APOSOR55628-10GEA 14490 CZK
APOSOR55628-10G APOSOR55628-1G APOSOR55628-5G
2,6-Dibromobenzenesulphonyl chloride
2,6-Dibromobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Br₂ClO₂S
MW: 334,413 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226510
CAS číslo: 184170-43-2
UN: 3261
ADR: 8,III