Tisk…
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55625-1G OR55625-250MG
APOSOR55625-1GEA 42980 CZK
APOSOR55625-1G APOSOR55625-250MG
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₈BrNO₃S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18379741
CAS číslo: 749253-03-0