3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55621-100MG
OR55621-250MG
APOSOR55621-100MGEA
36040
CZK
APOSOR55621-100MG
APOSOR55621-250MG
3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride 95%
3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride
Vzorec:
C₈H₁₅NO·ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20483682 CAS číslo: 251569-98-9 |