Tisk…
4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55611-1G OR55611-250MG
APOSOR55611-1GEA 20500 CZK
APOSOR55611-1G APOSOR55611-250MG
4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08692760
CAS číslo: 84224-29-3