Tisk…
4-Propylphenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55608-1G OR55608-250MG OR55608-5G
APOSOR55608-1GEA 9920 CZK
APOSOR55608-1G APOSOR55608-250MG APOSOR55608-5G
4-Propylphenacyl bromide
4-Propylphenacyl bromide
Vzorec: C₁₁H₁₃BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11131363
CAS číslo: 64328-67-2
UN: 3261
ADR: 8,III