4-(But-1-yl)phenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR55607-1G
OR55607-25G
OR55607-5G
APOSOR55607-1GEA
1620
CZK
APOSOR55607-1G
APOSOR55607-25G
APOSOR55607-5G
4-(But-1-yl)phenacyl bromide
4-(But-1-yl)phenacyl bromide
Vzorec:
C₁₂H₁₅BrO MW: 255,151 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11182347 CAS číslo: 64356-03-2 UN: 3261 ADR: 8,III |