4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55604-1G
OR55604-250MG
APOSOR55604-1GEA
26120
CZK
APOSOR55604-1G
APOSOR55604-250MG
4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
Vzorec:
C₈H₇ClN₂ MW: 166,608 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22628251 CAS číslo: 152626-83-0 |