6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55602-1G
OR55602-250MG
APOSOR55602-1GEA
24570
CZK
APOSOR55602-1G
APOSOR55602-250MG
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole 95%
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrN₂ MW: 239,112 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD31692108 CAS číslo: 1683546-11-3 |