Tisk…

1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Methyl-7-nitro-3,1-benzoxazine-2,4-dione

OR55588-1G OR55588-250MG OR55588-5G
APOSOR55588-1GEA 10580 CZK
APOSOR55588-1G APOSOR55588-250MG APOSOR55588-5G
1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride 95%
1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride
Vzorec: C₉H₆N₂O₅
MW: 222,154 g/mol
Bod tání: 203…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18432729
CAS číslo: 73043-80-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR