5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55584-100MG
OR55584-250MG
APOSOR55584-100MGEA
1370
CZK
APOSOR55584-100MG
APOSOR55584-250MG
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec:
C₅H₅ClN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16619816 CAS číslo: 117007-77-9 |