1-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55583-1G
OR55583-250MG
APOSOR55583-1GEA
12200
CZK
APOSOR55583-1G
APOSOR55583-250MG
1-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
1-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-one hydrochloride
Vzorec:
C₈H₁₅NO·ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28891506 CAS číslo: 91324-28-6 |