Tisk…
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55558-1G OR55558-500MG OR55558-5G
APOSOR55558-1GEA 7610 CZK
APOSOR55558-1G APOSOR55558-500MG APOSOR55558-5G
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇BrO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18391434
CAS číslo: 96911-26-1