Tisk…
5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55555-1G OR55555-250MG
APOSOR55555-1GEA 18620 CZK
APOSOR55555-1G APOSOR55555-250MG
5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene 95%
5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅BrClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31653056
CAS číslo: 2091142-75-3