Tisk…
2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55549-5G
APOSOR55549-5GEA 2150 CZK
APOSOR55549-5G
2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₄N
MW: 230,907 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160150
CAS číslo: 72648-12-5