Tisk…
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55547-100G OR55547-25G OR55547-5G
APOSOR55547-100GEA 9590 CZK
APOSOR55547-100G APOSOR55547-25G APOSOR55547-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,914 g/mol
Bod tání: 183…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12767500
CAS číslo: 1133123-02-0