3-Bromo-4-methoxybenzene-1,2-diamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55535-1G
OR55535-250MG
APOSOR55535-1GEA
49930
CZK
APOSOR55535-1G
APOSOR55535-250MG
3-Bromo-4-methoxybenzene-1,2-diamine 95%
3-Bromo-4-methoxybenzene-1,2-diamine
Vzorec:
C₇H₉BrN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30685009 CAS číslo: 1831097-76-7 |