Tisk…
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-amino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate hydrochloride
OR5553-1G OR5553-250MG
APOSOR5553-1GEA 10350 CZK
APOSOR5553-1G APOSOR5553-250MG
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Vzorec: C₁₄H₂₀BNO₄·ClH
MW: 313.585 g/mol
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659919
CAS číslo: 850567-50-9