Tisk…
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5552-1G OR5552-5G
APOSOR5552-1GEA 4600 CZK
APOSOR5552-1G APOSOR5552-5G
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₀BClO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659929
CAS číslo: 474709-76-7