Tisk…
7-Bromo-1-hydroxynaphthalene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55517-1G OR55517-250MG
APOSOR55517-1GEA 7110 CZK
APOSOR55517-1G APOSOR55517-250MG
7-Bromo-1-hydroxynaphthalene 95%
7-Bromo-1-hydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₇BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17012439
CAS číslo: 91270-69-8