Tisk…
3-(Oxan-4-yl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55508-100MG OR55508-1G OR55508-250MG
APOSOR55508-100MGEA 14520 CZK
APOSOR55508-100MG APOSOR55508-1G APOSOR55508-250MG
3-(Oxan-4-yl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine 95%
3-(Oxan-4-yl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Vzorec: C₇H₁₁N₃OS
MW: 185,247 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16745980
CAS číslo: 1249828-99-6