Tisk…
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-yl)methanol
OR55504-1G OR55504-5G
APOSOR55504-1GEA 5200 CZK
APOSOR55504-1G APOSOR55504-5G
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene 95%
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene
Vzorec: C₁₄H₁₀Br₂O
MW: 354,037 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384775
CAS číslo: 74316-23-7