Tisk…
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-(4-Methylmorpholin-2-yl)methanol
OR55501-1G OR55501-250MG
APOSOR55501-1GEA 8570 CZK
APOSOR55501-1G APOSOR55501-250MG
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16294695
CAS číslo: 1159598-33-0