4-Nitroindoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55492-1G
OR55492-250MG
APOSOR55492-1GEA
20570
CZK
APOSOR55492-1G
APOSOR55492-250MG
4-Nitroindoline 95%
4-Nitroindoline
Vzorec:
C₈H₈N₂O₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07371624 CAS číslo: 84807-26-1 |