Tisk…
2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55491-1G OR55491-5G
APOSOR55491-1GEA 7080 CZK
APOSOR55491-1G APOSOR55491-5G
2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₅S₂
MW: 262.303 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28962763
CAS číslo: 1845690-57-4