Tisk…
(S)-3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55484-1G OR55484-250MG OR55484-5G
APOSOR55484-1GEA 10350 CZK
APOSOR55484-1G APOSOR55484-250MG APOSOR55484-5G
(S)-3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
(S)-3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
Vzorec: C₇H₁₄BrN·BrH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31629912
CAS číslo: 2244064-27-3
UN: 1759
ADR: 8,II