Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55474-1G
OR55474-5G
APOSOR55474-1GEA
4440
CZK
APOSOR55474-1G
APOSOR55474-5G
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate
Vzorec:
C₈H₆BrClO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07780734 CAS číslo: 933585-58-1 |