2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Methylamino-6-chlorobenzoic acid
OR55471-1G
OR55471-5G
APOSOR55471-1GEA
12440
CZK
APOSOR55471-1G
APOSOR55471-5G
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid 97%
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185.608 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD16852535 CAS číslo: 64460-50-0 |