Tisk…
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55470-1G OR55470-250MG
APOSOR55470-1GEA 12240 CZK
APOSOR55470-1G APOSOR55470-250MG
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₅BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18633063
CAS číslo: 1082674-24-5