Tisk…
6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55468-1G OR55468-5G
APOSOR55468-1GEA 17590 CZK
APOSOR55468-1G APOSOR55468-5G
6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid 97%
6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18257155
CAS číslo: 1256806-36-6