Tisk…
6-Amino-3-bromo-2-methoxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55462-1G OR55462-500MG
APOSOR55462-1GEA 19680 CZK
APOSOR55462-1G APOSOR55462-500MG
6-Amino-3-bromo-2-methoxybenzonitrile
6-Amino-3-bromo-2-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23115406
CAS číslo: 1421312-11-9