Tisk…
(2S)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55461-100MG OR55461-1G OR55461-250MG
APOSOR55461-100MGEA 3940 CZK
APOSOR55461-100MG APOSOR55461-1G APOSOR55461-250MG
(2S)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
(2S)-2-(Methylamino)propan-1-ol
Vzorec: C₄H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367992
CAS číslo: 40916-73-2
UN: 2735
ADR: 8,III