(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR55460-100MG
OR55460-1G
OR55460-250MG
APOSOR55460-100MGEA
4400
CZK
APOSOR55460-100MG
APOSOR55460-1G
APOSOR55460-250MG
(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol
Vzorec:
C₄H₁₁NO MW: 89.136 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19218361 CAS číslo: 184593-05-3 UN: 2735 ADR: 8 III |