Tisk…
5-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55451-250MG OR55451-1G
APOSOR55451-250MGEA 8300 CZK
APOSOR55451-250MG APOSOR55451-1G
5-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
5-Methoxy-1,3-benzothiazole
Vzorec: C₈H₇NOS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659660
CAS číslo: 2942-14-5